Merck
SML2651
Sigma-Aldrich
Elesclomol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-bis[2-Methyl-2-(phenylthioxomethyl)hydrazide]propanedioic acid, GSK842879A, N′1,N′3-Dimethyl-N′1,N′3-di(phenylcarbonothioyl)malonohydrazide, NSC 174939, NSC174939, STA 4783, STA-4783, STA4783
Wybierz wielkość
5 MG
423,00 zł
25 MG
1720,00 zł
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
423,00 zł
25 MG
1720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S=C(N(NC(=O)CC(=O)NN(C)C(=S)c2ccccc2)C)c1ccccc1
InChI
1S/C19H20N4O2S2/c1-22(18(26)14-9-5-3-6-10-14)20-16(24)13-17(25)21-23(2)19(27)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,20,24)(H,21,25)
Klucz InChI
BKJIXTWSNXCKJH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Elesclomol (STA-4783) jest pochodną malonohydrazydu chelatującą miedź (II), która wykazuje skuteczność przeciwnowotworową in vitro i in vivo poprzez reaktywne formy tlenu (ROS) / stres oksydacyjny i indukcję apoptozy w sposób zależny od Cu (II) (GI50 = 12 nM bez vs. 129 nM z usuwaniem Cu2+ przez TRIEN w hodowli K562; typowy zakres stężenia 0,1-2 μM w kulturach). Elesclomol chelatuje zewnątrzkomórkową Cu(II) w celu dostarczenia do mitochondriów, gdzie po redukcji Cu2+ (do Cu+) i wytworzeniu ROS, wolny od miedzi elesclomol opuszcza komórki w celu ciągłego transportu Cu(II) i akumulacji w mitochondriach. Oprócz Cu2+, elesclomol może również chelatować Co2+ i Ni2+, ale nie Fe3+ lub Zn2+.
Pochodna malonohydrazydu chelatująca miedź (II) o skuteczności przeciwnowotworowej in vitro i in vivo poprzez reaktywne formy tlenu (ROS) i indukcję apoptozy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masazumi Nagai et al.
Free radical biology & medicine, 52(10), 2142-2150 (2012-05-01)
Elesclomol is an investigational drug that exerts potent anticancer activity through the elevation of reactive oxygen species (ROS) levels and is currently under clinical evaluation as a novel anticancer therapeutic. Here we report the first description of selective mitochondrial ROS
Yi-Jie Ren et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 804-804 (2017-11-23)
In order to survive under conditions of low oxygen, cancer cells can undergo a metabolic switch to glycolysis and suppress mitochondrial respiration in order to reduce oxygen consumption and prevent excessive amounts of reactive oxygen species (ROS) production. Nucleus accumbens-1
Changyu Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 54(31), 3835-3838 (2018-03-27)
A new fluorescence probe was developed for HClO detection under physiological conditions, which displayed fast response (t1/2 < 30 s) and large off-on fluorescence increase (>1000-fold) toward HClO with high sensitivity and selectivity. The probe was successfully applied for the
Jia Yu Wang et al.
Cancer research, 77(22), 6226-6239 (2017-09-28)
MTH1 helps prevent misincorporation of ROS-damaged dNTPs into genomic DNA; however, there is little understanding of how MTH1 itself is regulated. Here, we report that MTH1 is regulated by polyubiquitination mediated by the E3 ligase Skp2. In melanoma cells, MTH1
Brian B Hasinoff et al.
Journal of inorganic biochemistry, 137, 22-30 (2014-05-07)
Elesclomol is an anticancer drug that is currently undergoing clinical trials. Elesclomol forms a strong 1:1 complex with Cu(II) and may exert its anticancer activity through the induction of oxidative stress and/or its ability to transport copper into the cell.