Merck
SML2646
Sigma-Aldrich
CX614
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3,6a,7,8,9-Hexahydro-11H-1,4-dioxino[2,3-g]pyrrolo[2,1-b][1,3]benzoxazin-11-one, 2H,3H,6aH-Pyrrolidino[2",1"-3′,2′]1,3-oxazino[6′,5′-5,4]benzo[e]1,4-dioxan-10-one, BDP 37, BDP-37, CX 614, CX-614, LiD 37
Wybierz wielkość
5 MG
339,00 zł
25 MG
1720,00 zł
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
339,00 zł
25 MG
1720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21C(Oc3c(cc4c(c3)OCCO4)C2=O)CCC1
InChI
1S/C13H13NO4/c15-13-8-6-10-11(17-5-4-16-10)7-9(8)18-12-2-1-3-14(12)13/h6-7,12H,1-5H2
Klucz InChI
RQEPVMAYUINZRE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Ampakina klasy I o aktywności pozytywnego modulatora allosterycznego (PAM) receptora AMPA (AMPAR; iGluR) zarówno in vitro, jak i in vivo.
CX614 (BDP-37) jest penetrującą mózg ampakiną klasy I (podgrupa benzoksazyny typu benzamidowego) o aktywności pozytywnego modulatora allosterycznego (PAM) receptora AMPA (AMPAR; iGluR) poprzez celowanie w miejsce wiązania współdzielone z cyklotiazydem (CTZ), ale różniące się od miejsca wiązania GYKI 52466. CX614 zwiększa polowe pobudzające potencjały postsynaptyczne (amplitudę i czas trwania) w skrawkach hipokampa szczura i autaptycznie wywołane pobudzające prądy postsynaptyczne w hodowlach neuronalnych (EC50 20-40 μM) poprzez blokowanie desensytyzacji i spowolnienie dezaktywacji odpowiedzi na glutaminian. CX614 jest również szeroko stosowany do badania odpowiedzi fizjologicznych za pośrednictwem AMPAR in vivo (1-10 mg/kg n szczurów i myszy przez i.p.).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Radin et al.
Anticancer research, 38(6), 3461-3465 (2018-06-01)
Mounting evidence suggests that trophic cell signaling can be mediated by alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) activation. It has been demonstrated that exogenous application of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is highly neuroprotective in vitro against neurotoxic insults such as standard chemotherapies.
U S Hess et al.
Neuroscience, 121(2), 509-521 (2003-10-03)
It has been proposed that glutamatergic and dopaminergic systems are functionally opposed in their regulation of striatal output. The present study tested the effects of drugs that enhance AMPA-receptor-mediated glutamatergic transmission (ampakines) for their effects on dopamine-related alterations in cortical
Daniel P Radin et al.
Biochemical pharmacology, 148, 308-314 (2018-01-14)
It was previously reported that Stargazin (STG) enhances the surface expression of AMPA receptors, controls receptor gating and slows channel desensitization as an auxiliary subunit of the receptors. Ampakines are a class of AMPA receptor positive allosteric modulators that modify
Daniel P Radin et al.
Biochemical pharmacology, 154, 446-451 (2018-06-16)
Transmembrane AMPA receptor regulatory proteins (TARPs) govern AMPA receptor cell surface expression and distinct physiological properties including agonist affinity, desensitization and deactivation kinetics. The prototypical TARP, STG or γ2 and TARPs γ3, γ4, γ7 and γ8 are all expressed to
Daniel P Radin et al.
Anticancer research, 38(1), 265-269 (2017-12-27)
The 5-year survival rate of glioblastoma (GBM) is ~10%, demonstrating that a new therapeutic modality for this cancer is desperately needed. Complicating the search for such a modality is that most large molecules cannot pass through the blood brain barrier