Kluczowe dokumenty
C9492
Chaetocin from Chaetomium minutum
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Chaetocin A
Wybierz wielkość
1750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1750,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)C23CC4(C(Nc5ccccc45)N2C(=O)C1(CO)SS3)C67CC89SSC(CO)(N(C)C8=O)C(=O)N9C6Nc%10ccccc7%10
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
Klucz InChI
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)