Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 753,00 zł 640,05 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H98N16O20S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1395.58 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
640,05 zł
Cena katalogowa753,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Connexin43 mimetic peptide 5 is a blocker of connexin43 hemichannels that inhibits gap junction channels following CNS injury. Peptide 5 was designed to bind to extracellular regions of the connexin43 protein.
blocker of connexin43 hemichannels that inhibits gap junction channels following CNS injury
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to off-white | color colorless to pale yellow | color white |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?