Merck
PEPTIDE
Custom Peptides
Product Overview, Design, and Ordering
Synonim(y):
AQUA peptide, Isotopically labeled peptide, PEPscreen, peptide array, peptide library, peptide microarray
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105906
Peptydy niestandardowe
  • Wysokiej jakości synteza peptydów przy użyciu chemii FMOC i/lub BOC
  • Długość sekwencji: 2-40mer
  • Ilość: do 1 grama
  • Poziom czystości: Nieoczyszczony, 70%, 80%, 95%
  • Kompleksowa oferta modyfikacji, w tym FRET, C-końcowy aldehyd, fosforylacja, wiele wiązań dwusiarczkowych itp.
  • Format: Dostarczany w postaci liofilizatu
  • Analiza QC: Wszystkie peptydy za pomocą HPLC i MS; dodatkowa analiza dostępna na życzenie
  • Dowiedz się więcej
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?