Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13N3O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Gly-Gln monohydrate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
InChI key
KLFWVRQACSYLOH-WCCKRBBISA-N
General description
Glycyl-glutamine is a dipeptide form of L-glutamine. Gly-Gln dipeptide exhibits enhanced solubility and thermostability. Moreover, this compound rapidly hydrolyzes into glutamine and glycine following intravenous infusion. Glycine can protect myocardial cells from ischemic injury by preventing cellular membrane permeability. Furthermore, the supplementation of glycyl-glutamine dipeptide proves advantageous for myocardial preservation in rats, as it enhances cardiocyte energy metabolism and augments ATP and glutathione synthesis.
Glycyl-glutamine (gly-gln) is a dipeptide that is used as a substitute for glutamine in cell culture. Higher cell yields are obtained when this dipeptide is used instead of glutamine, where gly-gln affects substrate utilization and metabolism. Cell growth is higher as the concentrations of this dipeptide remain high, due to lower peptidase affinity.[1]
Application
Gly-Gln monohydrate has been used:
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture equine embryos[2]
- as a supplement in DMEM/F-12 to culture cleaved horse embryos
- in the human tubal fluid (HTF) medium to study ammonium accumulation in commercially available embryo culture media during incubation and storage
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?