Przejdź do
SML2555
BIO-0919278 racemate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BIO-0702697 racemate, BIO0702697 racemate, BIO0919278 racemate, Compound 702697 racemate, Compound 919278 racemate, N-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)propenamide, N-1H-Benzimidazol-2-yl-1,3-dihydro-a-methyl-1-oxo-2H-isoindole-2-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
306,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c([nH][c]1=NC(=O)C(N3Cc4c(cccc4)C3=O)C)cccc2
InChI key
PWSSISUOJZBZFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIO-0919278 is a highly selective cyclin-dependent kinase CDK12 inhibitor (Kd = 5.6 μM) with little or no potency against CDK1-7, CDK9, CDK14, CDK16-18 or 344 other kinases (<35% inhibition at 1 μM). BIO-0919278 reduces CDK12-mediated Pol II CTD Ser2 phosphorylation (by 57% at 1 μM; U-2 OS cells) without affecting CDK12-independent Pol II CTD Ser5 phosphorylation, and selectively targets noncanonical NF-κB activation (4-hr 20 ng/mLTWEAK-induced p52 nuclear translocation/NIK mRNA production IC50 = 167/320 nM; U-2 OS cells) without affecting canonical NF-κB activation (TNF-α-stimulated p65 (RelA) nuclear translocation IC50 >30 μM).
Highly selective CDK12 inhibitor that disrupts noncanonical, but not canonical, NF-κB activation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2825SML1762SML1184
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)