Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł 528,70 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł 2065,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
528,70 zł
Cena katalogowa622,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC(COC2=CC=C3C(OC=C(C4=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C4)C3=O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C24H19NO7S/c1-33(29,30)25-18-7-5-16(6-8-18)21-14-32-22-12-19(9-10-20(22)23(21)26)31-13-15-3-2-4-17(11-15)24(27)28/h2-12,14,25H,13H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
YYOOFJZTRCPVFD-UHFFFAOYSA-N
General description
CVT-10216 is a 5-HT2c agonist.[1]
Biochem/physiol Actions
CVT-10216 is a selective reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase-2 (ALDH-2), thereby inhibiting dopamine synthesis. CVT-10216 is active in suppressing alcohol and cocaine use, and anxiety.
CVT-10216 is a selective reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase-2.
CVT-10216 possesses unequivocal anxiolytic properties. It will not affect the suppression of locomotor activity by mCPP (m-chlorophenylpiperazine).[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?