Przejdź do
SML0339
Tideglusib
≥98% (HPLC), glycogen synthase kinase-3 inhibitor, powder
Tideglusib
Synonim(y):
4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, NP-12, NP031112
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
1878,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tideglusib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1SN(C(=O)N1Cc2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
InChI key
PMJIHLSCWIDGMD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GSK3B(2932)
Application
Tideglusib has been used:
  • as a reference compound in ADP-GloTM Kinase assay
  • as an allosteric inhibitor of GSK-3β to study its effects on myocardial remodeling and angiogenesis
  • as a differentiation agent (specifically a glycogen synthase kinase (GSK)-3β inhibitor) to convert fibroblast cells into octamer-binding transcription factor-4 (OCT4)+ and vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR-2/fetal liver kinase-1 (FLK1)+ cells
Biochem/physiol Actions
Tideglusib is a potent non ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK3).
Tideglusib, also known as NP031112 or NP-12, is a potent non ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 (GSK3), an important kinase studied in stem cell research and neurodegenerative diseases. It is currently in clinical trials for Alzheimer′s disease and Progressive Supranuclear Palsy (PSP). Tideglusib reduces phosphorylation of the tau protein and the accumulation of amyloid plaques, reduces hippocampal and entorhinal cortex neuron loss and improves spatial memory deficits. It has also shown neuroprotective and anti-inflammatory activity in a variety of animal models.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1364T8325SML1806
form
powder
form
powder
form
needles
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review