Przejdź do
SML2712
ES9-17
≥98% (HPLC), clathrin-mediated endocytosis (CME) inhibitor, powder
Synonim(y):
5-Bromo-2-thiophenesulfonanilide, 5-Bromo-N-phenyl-2-thiophenesulfonamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BrNO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ES9-17, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(S2)Br)=O
InChI key
AIZXCKZVUXCHAP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ES9-17 is a potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME) that binds to N-terminal domain of clathrin heavy chain. ES9-17 inhibits uptake of different endocytic cargoes in Arabidopsis and HeLa cells.
potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1540SML2751SML2726
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)