Merck
SML2506
Sigma-Aldrich
Regadenoson
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-[(Methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]adenosine, CVT-3146
Wybierz wielkość
10 MG
527,00 zł
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
527,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.35
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]4(ncc(c4)C(=O)NC)c1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C15H18N8O5/c1-17-13(27)6-2-19-23(3-6)15-20-11(16)8-12(21-15)22(5-18-8)14-10(26)9(25)7(4-24)28-14/h2-3,5,7,9-10,14,24-26H,4H2,1H3,(H,17,27)(H2,16,20,21)/t7-,9-,10-,14-/m1/s1
Klucz InChI
LZPZPHGJDAGEJZ-AKAIJSEGSA-N
Działania biochem./fizjol.
A2A-Adenosine receptor agonist; coronary vasodilator
Regadenoson (CVT-3146) is an A2A adenosine receptor agonist that is a coronary vasodilator.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)