Przejdź do
SML1100
Varespladib
≥98% (HPLC), Secretory phospholipase A2 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-[[3-(2-Amino-2-oxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]-acetic acid, A-001, LY-315920, LY315920
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.39
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Varespladib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[n]2(c3c(c(ccc3)OCC(=O)[O-])c(c2CC)C(=O)C(=O)N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H20N2O5.Na/c1-2-14-19(20(26)21(22)27)18-15(9-6-10-16(18)28-12-17(24)25)23(14)11-13-7-4-3-5-8-13;/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H2,22,27)(H,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
XZZUHXILQXLTGV-UHFFFAOYSA-M
Application
Varespladib has been used as a secretory phospholipase A (sPLA2) inhibitor:
  • to test its effect on the human astrocytes subjected to psychosine-induced toxicity[1]
  • to test its neutralization functionality on the black snake species P. colletti venom[2]
  • in combination with snake venom metalloproteinases (SVMP)-inhibitor, marimastat to test its protective functionality on envenoming by vipers[3]
Biochem/physiol Actions
Varespladib is a potent and selective inhibitor of secretory phospholipase A2 (sPLA2).
Varespladib is a potent and selective inhibitor of secretory phospholipase A2 (sPLA2). The compound Varespladib inhibits both human and mouse sPLA2 group IIA, V, and X enzymes at low nM concentrations.
Varespladib is effective against viper and elapid venoms and is used in snakebite therapy.[3] It is reported to interact with the hydrophobic channel of the PLA2-like toxin in in vitro structural studies. It blocks inflammatory cascades related to the sPLA2.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1913SML1938SML1674
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)