EF5 jest 2-nitroimidazolowym markerem niedotlenienia odpowiadającym pentafluorowanej pochodnej etanidazolu uczulającego na promieniowanie komórek niedotlenionych. W warunkach niskiej zawartości tlenu (hipoksji), redukcyjna aktywacja jego 2-nitroimidazolowej części prowadzi do zwiększonego tworzenia adduktów EF5 z tiolami białkowymi i zredukowanym glutationem. Derywatyzacja pentafluorowania znacznie zmniejsza udział fragmentacji hydrolitycznej adduktów o niskiej masie cząsteczkowej, dzięki czemu EF5 jest lepszy od etanidazolu, gdy jest stosowany jako marker niedotlenienia poprzez barwienie immunohistologiczne.
Marker niedotlenienia oparty na 2-nitroimidazolu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Hypoxic cells in tissue pose many medical problems, and there is a need for more accurate measurements of tissue hypoxia. However, measurement of the pO2 and the extent of hypoxia within normal and tumor tissue have proven difficult. One of
Germinal centres (GCs) promote humoral immunity and vaccine efficacy. In GCs, antigen-activated B cells proliferate, express high-affinity antibodies, promote antibody class switching, and yield B cell memory. Whereas the cytokine milieu has long been known to regulate effector functions that
British journal of cancer, 72(4), 875-882 (1995-10-01)
One of the most sensitive hypoxia detection methods is based on the observation that binding of nitroimidazoles to cellular macromolecules occurs as a result of hypoxia-dependent bioreduction by cellular nitroreductases. Nitroimidazole-binding techniques provide measurements of hypoxia to virtually any degree
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value