Merck
EF5-30A4M
Zestaw do wykrywania niedotlenienia EF5, Alexa Fluor 488
Synonim(y):
Wykrywanie niedotlenienia za pomocą zielonej fluorescencji
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
detection method
fluorometric
General description
Istnieje wiele markerów obrazowania, które są ukierunkowane na niedotlenienie i są szeroko stosowane w badaniach. EF5 to związek opracowany na Uniwersytecie Pensylwanii przez dr Camerona Kocha i dr Sydney Evans. Po wstrzyknięciu do tkanek zwierzęcych EF5 selektywnie wiąże się z komórkami niedotlenionymi i tworzy addukty. Mysie przeciwciało monoklonalne, klon ELK3-51, które jest bezpośrednio sprzężone z Alexa Fluor 488, jest następnie wykorzystywane do selektywnego wiązania adduktów EF5.
Zalety zestawu do wykrywania niedotlenienia EF5:
- EF5 występuje tylko w jednej formie:
Pimidozol, alternatywny marker niedotlenienia, występuje w dwóch formach; z których jedna jest naładowana i bardzo hydrofilowa, a druga lipofilowa. Pimidozol ma zatem bardzo złożoną biodystrybucję. Natomiast EF5 jest lipofilny i nienaładowany, co umożliwia bardzo szybką i równomierną dystrybucję w tkankach.
- Obrazy wiązania EF5 można skalibrować w celu dostarczenia danych ilościowych dotyczących wartości pO2 każdej komórki (Koch CJ, 2002):
Obrazy fluorescencyjne uzyskane z wiązania EF5 można skalibrować zgodnie z ustawieniami kamery i wartością "wiązania kostkowego", którą uzyskuje się za pomocą oddzielnej procedury. Wartości intensywności skalibrowanych obrazów są bezpośrednio związane z rzeczywistymi wartościami pO2 w tkankach. W rezultacie obrazy te dostarczają informacji dotyczących nie tylko tego, gdzie mogą znajdować się obszary niedotlenienia, ale także danych dotyczących rozmieszczenia i poziomów niedotlenienia.
Odniesienie:
Koch CJ (2002) Pomiar bezwzględnych poziomów tlenu w komórkach i tkankach przy użyciu czujników tlenu i 2-nitroimidazolu EF5. Methods in Enzymology 352: 3-31.
Application
Przeciwciało jest dostarczane w stężeniu 2 mg/ml. Aby uzyskać optymalną wydajność, przeciwciało należy rozcieńczyć do stężenia roboczego co najmniej 75 ug/ml. Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych produktu.
Zestaw do wykrywania niedotlenienia EF5 zapewnia czułą i ilościową metodę wykrywania i pomiaru niedotlenienia tkanek w nowotworach zwierzęcych i ludzkich, normalnych tkankach i komórkach.
Research Category
Cancer
Preparation Note
Przechowywać zestaw w temperaturze -20°C.
Other Notes
EF5 Compound, CAS 152721-37-4: (Part No. CS222743). 1 vial containing 30 mg. Store at -20°C.
Anti-EF5, clone ELK3-51 Alexa Fluor 488 conjugate, 250 ug: (Part No. CS222729). 1 vial containing 125 uL mouse monoclonal antibody, provided at 2 mg/mL and formulated in PBS, 0.1% sodium azide, 30% glycerol and 1.5% BSA. Store at -20°C.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies