Przejdź do
N1165
Pimonidazole
≥98% (HPLC),  2-nitroimidazole hypoxia marker, powder
Synonim(y):
NSC 380540, PD 126675;, Ro 03-8799;, alpha-((2-Nitroimidazol-1-yl)methyl)-1-piperidineethanol;, alpha-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
736,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
2490,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pimonidazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2
InChI key
WVWOOAYQYLJEFD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker.
Pimonidazole is an effective and nontoxic exogenous 2-nitroimidazole hypoxia marker. Pimonidazole forms adducts with thiol groups in proteins, peptides and amino acids.
Pimonidazole possesses a nitro group at position 2 and an imidazole ring. Pimonidazole undergoes reduction and is activated in hypoxic cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2710SML1762SML0115
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
color
yellow
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
color
white to tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)