Merck
SML1746
Sigma-Aldrich
GS87
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-[5-[[(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]thio]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H11N5O2S/c1-2-4-11(5-3-1)14-18-13(23-21-14)10-24-16-20-19-15(22-16)12-6-8-17-9-7-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
HNTUWEZDVRVSFY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
GS87 jest wysoce specyficznym inhibitorem GSK3 (kinazy syntazy glikogenu 3), który indukuje rozległe różnicowanie komórek AML. GS87 silnie hamuje wzrost komórek AML u myszy z niewielkim wpływem na normalne komórki szpiku kostnego. GS87 powoduje końcowe różnicowanie komórek AML.
GS87 reguluje białka docelowe, które uczestniczą w namnażaniu i różnicowaniu komórek, znacznie skuteczniej niż lit i SB. Pomaga zainicjować sygnalizację kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), która jest wymagana do jej aktywności różnicującej. GS87 jest uważany za kandydata do klinicznej terapii różnicującej ostrej białaczki szpikowej (AML).
Wysoce specyficzny inhibitor GSK3, który indukuje rozległe różnicowanie komórek AML
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel glycogen synthase kinase-3 inhibitor optimized for acute myeloid leukemia differentiation activity
Hu S, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, molcanther-molcan0566 (2016)