Merck
542636
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-difluorobenzoate
97%
Wybierz wielkość
25 G
216,30 zł
216,30 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
216,30 zł
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
216,30 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
gęstość
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-difluorobenzoesan metylu jest fluorowanym estrem aromatycznym. Może być syntetyzowany z kwasu 2,6-difluorobenzoesowego poprzez estryfikację metanolem.[1]
Zastosowanie
2,6-difluorobenzoesan metylu może być stosowany w syntezie 9-hydroksy-13-(2,6-difluorofenylo)-3H-dibenzo[b,i]ksanten-3-onu[2] i kwasu 2,6-difluorobenzohydroksamowego.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conformational analysis. Part 25. The evaluation of molecular geometries by the lanthanide induced shift (LIS) technique.
Abraham RJ, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1973-1979 (1995)
2, 6-Difluorobenzohydroxamic acid.
Meng XG and Shang XM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(2), o651-o652 (2006)