Kluczowe dokumenty
SML1297
Sigma-Aldrich
SB269652
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[trans-4-[2-(7-Cyano-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]cyclohexyl]-1H-indole-2-carboxamide
Wybierz wielkość
5 MG
541,00 zł
25 MG
1860,00 zł
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
541,00 zł
25 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.55
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(cc1C(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)CCN4CCc5c(cc(cc5)C#N)C4)cccc2
InChI
1S/C27H30N4O/c28-17-20-5-8-21-12-14-31(18-23(21)15-20)13-11-19-6-9-24(10-7-19)29-27(32)26-16-22-3-1-2-4-25(22)30-26/h1-5,8,15-16,19,24,30H,6-7,9-14,18H2,(H,29,32)/t19-,24-
Klucz InChI
JGLGOAQPUQITLD-OGAOHHHESA-N
Działania biochem./fizjol.
Allosteryczny modulator receptorów dopaminowych D2
SB269652 jest allosterycznym modulatorem receptorów dopaminowych D2. SB269652 wiąże się z miejscem allosterycznym, które różni się od miejsca ortosterycznego wiązanego przez typowych antagonistów D2 i ujawnia się tylko w dimerach receptora D2. SB269652 jest bitopowy, wiążąc się z miejscem ortosterycznym u jednego partnera w dimerze i miejscem allosterycznym u drugiego. Zaangażowanie tej wtórnej kieszeni na zewnątrzkomórkowym końcu TM2 i TM7 jest nowym mechanizmem modulowania wiązania ligandu do ortosterycznego miejsca drugiego protomeru przez receptor sprzężony z białkiem G.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)