Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(c(c1)OC)\C=C\C(=O)c2c(cc(cc2O)OC)OC)OC
InChI
1S/C20H22O7/c1-23-13-9-15(22)20(19(10-13)27-5)14(21)7-6-12-8-17(25-3)18(26-4)11-16(12)24-2/h6-11,22H,1-5H3/b7-6+
InChI key
VHCQVGQULWFQTM-VOTSOKGWSA-N
Biochem/physiol Actions
Rubone is a miR34a modulator that specifically restores miR34a in hepatocellular carcinoma cells with wild-type or mutated p53. Rubone potently inhibits growth of hepatocellular carcinoma in a mouse xenograft model. Rubone does not effect the growth of nontumorigenic human hepatocytes.
Rubone is a miR34a modulator that specifically restores miR34a in hepatocellular carcinoma cells.
Rubone has strong anticancer activity. Rubone and paclitaxel (PTX) combination therapy retarded cancer cell growth, migration and cancer stem-like cells (CSC) population growth.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?