Kluczowe dokumenty
CLS354230
Corning® Matrigel® Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix
LDEV-Free, pack of 10 mL
Synonim(y):
Matrigel ze zredukowanym czynnikiem wzrostu
Wybierz wielkość
1 EACH
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.7
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
LDEV-Free
opakowanie
pack of 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 354230
Opis ogólny
Matryca Corning Matrigel Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, 10 ml, nadaje się do zastosowań wymagających wysoce zdefiniowanego preparatu błony podstawnej. Dostępna w standardowych formatach GFR, HC i bez czerwieni fenolowej. Matryca Corning Matrigel to rozpuszczony preparat błony podstawnej wyekstrahowany z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), guza bogatego w białka macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym lamininę (główny składnik), kolagen IV, proteoglikany siarczanu heparanu, entaktynę/nidogen i szereg czynników wzrostu.
Jakość
Kolonie myszy rutynowo badane pod kątem patogenów za pomocą testów Mouse Antibody Production (MAP)
Przeprowadzono szeroko zakrojone testy PCR w celu wykrycia wielu patogenów, i mykoplazmy
Stężenie białka określone metodą Lowry'ego
Jednostki endotoksyny mierzone testem Limulus Amoebocyte Lysate
Stabilność żelu testowana przez okres 14 dni w temperaturze 37°C
Aktywność biologiczna określona dla każdej partii przy użyciu testu wzrostu neurytu.
Źródło
Guz myszy EHS
Zastosowanie
Wzrost i różnicowanie komórek
Badania metabolizmu/toksykologii
Testy inwazji
Testy angiogenezy in vitro i in vivo
Badania angiogenezy in vivo i zwiększenie guzów u myszy poddanych immunosupresji
Przygotowanie i przechowywanie
Przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Kliknij tutaj, aby wybrać i zarezerwować partię Corning Matrigel.
Tylko dla klientów w Kalifornii: OSTRZEŻENIE Aby uzyskać więcej informacji dotyczących California Proposition 65, należy zapoznać się z sekcją 15 karty charakterystyki (SDS) lub Letter in Lieu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Protokoły
Learn how the Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix can be used to boost your 3D Cell Culture activities.
Dowiedz się, w jaki sposób Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix może być wykorzystany do zwiększenia aktywności w zakresie hodowli komórek 3D.
Learn the results that come from changing the protein concentration of Corning® Matrigel®.