Merck
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Cyano-4-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy]-N-2-thiazolyl-benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
5 MG
609,00 zł
25 MG
1820,00 zł
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
609,00 zł
25 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N5O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
Klucz InChI
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel (IC50 = 28 nM). PF-04856264 blocks mouse Nav1.7 (IC50 = 131 nM) but has low potency against the rat Nav1.7 channel (IC50 = 4.2 mM).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)