Kluczowe dokumenty
SML0846
Sigma-Aldrich
Anagrelide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,7-Dichloro-1,5-dihydro-imidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one hydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
457,00 zł
50 MG
1500,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
457,00 zł
50 MG
1500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Cl2N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.55
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H7Cl2N3O.ClH/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H
Klucz InChI
TVWRQCIPWUCNMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pobierz CofA, SDS i IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Fragmenty Fab z poliklonalnych przeciwciał przeciw fluoresceinie, sprzężone z fosfatazą alkaliczną.
Po immunizacji fluoresceiną owcze IgG oczyszczono metodą chromatografii jonowymiennej, a swoiste IgG wyizolowano metodą immunosorpcji. Fragmenty Fab uzyskane przez trawienie papainą oczyszczono przez filtrację żelową, sprzężono z fosfatazą alkaliczną i stabilizowano w 50 mM buforze trietanoloaminowym, 3 M NaCl, 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, 1% albuminy surowicy bydlęcej (w/v), pH 7,6.
Klon: poliklonalny
Klasa Ig: owcza IgG, fragmenty Fab
Anagrelid należy do serii związków imidazo[2,1-b]chinazolin-2-onu.[1]
Działania biochem./fizjol.
Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy o działaniu przeciwpłytkowym (IC50 = 36 nM dla hamowania fosfodiesterazy III). Anagrelid hamuje dojrzewanie megakariocytów do płytek krwi, zmniejszając zarówno hiperproliferację megakariocytów, jak i ich różnicowanie. Jako lek, anagrelid jest lekiem przeciwzakrzepowym stosowanym w leczeniu nadprodukcji płytek krwi.
Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy o działaniu przeciwpłytkowym.
U ludzi i zwierząt anagrelid ma działanie hamujące agregację płytek krwi.[1] Małe dawki anagrelidu mogą powodować małopłytkowość. Nie zaleca się stosowania anagrelidu w okresie ciąży. Jest on skutecznie stosowany w leczeniu małopłytkowości samoistnej.[2]
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad cyklicznymi nukleotydami. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z cyklicznymi nukleotydami. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Związek ten jest opisany na stronie Phosphodiesterases w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hematology: Diagnosis and Treatment E-Book (2013)
Thrombosis and Hemorrhage (2003)
Gabriel Sollberger et al.
eLife, 9 (2020-05-12)
Neutrophils are important innate immune cells that tackle invading pathogens with different effector mechanisms. They acquire this antimicrobial potential during their maturation in the bone marrow, where they differentiate from hematopoietic stem cells in a process called granulopoiesis. Mature neutrophils
Produkty
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.