Merck
PHR1393
Supelco
Ampicillin Trihydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ampicillin trihydrate, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Wybierz wielkość
1 G
469,00 zł
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
469,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.45
Beilstein:
5399534
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 785
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000/1033407
rodzina API
ampicillin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Ampicillin trihydrate may be used as an analytical reference standard for the determination of ampicillin in plasma samples[1] and pharmaceutical formulations[2] by chromatography techniques.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Działania biochem./fizjol.
A β-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure. Penicillin derivative that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Bactericidal only to growing Escherichia coli . Mode of resistance: Cleavage of β-lactam ring of ampicillin by β-lactamase. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1900 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of ampicillin in human plasma by high-performance liquid chromatography using ultraviolet detection.
Akhtar MJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(4-5), 375-378 (1993)
Determination of amoxicillin, ampicillin, and penicillin G using a flow injection analysis method with chemiluminescence detection.
Chivulescu AI, et al.
Rev. Roum. Chim., 56(3), 247-254 (2011)
Bacterial endocarditis following lithotripsy: an unusual complication caused by a non-invasive procedure.
Alessandra Soriano et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 16(12), 803-804 (2015-01-30)
Hazem E Ghoneim et al.
The Journal of infectious diseases, 209(9), 1459-1468 (2013-11-26)
Secondary bacterial pneumonia is a significant cause of morbidity and mortality during influenza, despite routine use of standard antibiotics. Antibiotic-induced immunopathology associated with bacterial cell wall lysis has been suggested to contribute to these poor outcomes. Using Streptococcus pneumoniae in
Felipe H Coutinho et al.
Microbial ecology, 68(3), 441-452 (2014-05-14)
Bacterial resistance to antibiotics has become a public health issue. Over the years, pathogenic organisms with resistance traits have been studied due to the threat they pose to human well-being. However, several studies raised awareness to the often disregarded importance