The solubility specification was tested at 100 mg/ml in 1 M NaOH (refer to the specification sheet). Probenecid is soluble in chloroform, in dilute solutions of sodium hydroxide, then buffered to pH 7.4, and is nearly insoluble in water. It is also soluble in 1 M NaOH (50 mg/ml), producing a clear, colorless solution.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
656,00 zł
Nazwa produktu
Probenecid,
assay
≥98% (NaOH, titration)
Quality Segment
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Application
- as a component of phenol red free Hank′s buffer for Intracellular Ca2+-mobilization assay
- as a component of calcium sensitive dye for calcium mobilization Studies
- as a supplement in Hank′s balanced salt solution (HBSS) assay buffer
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (NaOH, titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| originator Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376) | Gene Information human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376) | Gene Information human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probenecid
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility and solution stability?