Key Documents
SML0047
MoTP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
33N14, 4-(4-Morpholinobutylthio)phenol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥80 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(SCCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C14H21NO2S/c16-13-3-5-14(6-4-13)18-12-2-1-7-15-8-10-17-11-9-15/h3-6,16H,1-2,7-12H2
Klucz InChI
YHKNLUTUXZDOQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3