Merck
SML0822
YM-08
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-(2-pyridinylmethylene)-4-thiazolidinone
Wybierz wielkość
SML0822-5MG
618,80 zł
SML0822-25MG
2669,00 zł
618,80 zł
Cena katalogowa728,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SML0943M5449SML1792
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to orange
color
orange to dark red
color
orange to red
color
yellow to orange-brown
Biochem/physiol Actions
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 (Hsp70) inhibitor that is blood-brain barrier permeable. YM-08 is a neutral derivative of the Hsp70 inhibitor MKT-077. MKT-077 reduces tau levels in cellular models, but it doesn′t penetrate the blood brain barrier. Although YM-08 was somewhat less effective than MKT-077 in anti-tau and anticancer assays, it selectively reduced pathogenic tau in brain slices, which MKT-077 did not. Furthermore,YM-08 was not retained in the kidney leading one to speculate that it would not have the nephrotoxicity that was a problem for MKT-077 in clinical trials.
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 inhibitor that is blood-brain barrier permeable.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)