Kluczowe dokumenty
NIST2206
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2206, nominal pore diameter 300 nm
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
granular
opakowanie
pkg of 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
ciąg SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Klucz InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony do kalibracji i testowania wydajności przyrządów używanych do określania powierzchni właściwej Brunauer-Emmett-Teller (BET) (SSA) za pomocą statycznej objętościowej techniki sorpcji gazu. Jednostka SRM 2206 składa się z jednej butelki zawierającej około 5,1 g granulowanego szkła o kontrolowanych porach o wysokiej czystości i nominalnej średnicy porów 300 nm. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2206_cert
SRM 2206_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1