Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 704,00 zł | |
| 200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł | |
| 500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
704,00 zł
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
100-300 units/mg protein
technique(s)
DNA purification: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥15,000 units/mg protein |
| biological source Staphylococcus aureus | biological source Staphylococcus aureus | biological source Staphylococcus aureus | biological source Staphylococcus aureus |
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Gene Information Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790) | Gene Information Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790) | Gene Information - | Gene Information - |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N3755-200UN | 04061834116271 |
| N3755-50UN | 04061834116295 |
| N3755-500UN | 04061834116288 |