Kluczowe dokumenty
SML0042
Lazabemide hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl)-5-chloro-2-pyridinecarboxamide hydrate, Ro 19-6327 hydrate
Wybierz wielkość
328,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
328,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥22 mg/mL
inicjator
Roche
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.NCCNC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C8H10ClN3O.H2O/c9-6-1-2-7(12-5-6)8(13)11-4-3-10;/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,13);1H2
Klucz InChI
JYWYNPKXSLPWGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)