Merck
S0360000
Selegiline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
R-(−)-Deprenyl hydrochloride, (R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propynyl)phenethylamine hydrochloride, R(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propynyl-benzeneethanamine hydrochloride, Selegiline hydrochloride
Wybierz wielkość
2 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
selegiline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
Klucz InChI
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
informacje o genach
human ... MAOB(4129)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek selegiliny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Selective MAO-B inhibitor; anti-Parkinsonian agent.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dhaval R Kalaria et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 202-208 (2012-09-08)
The objective was to investigate the anodal iontophoresis of the MAO-B inhibitors rasagiline (RAS) and selegiline (SEL) across porcine and human skin in vitro. Passive delivery of RAS and SEL from aqueous solution was minimal; however, increasing current density from
Jorge A Zavala et al.
Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 19(9), 1298-1299 (2012-06-23)
Pramipexole is a non-ergot dopamine agonist that is used frequently as a single therapy or in combination for the management of Parkinson's disease. Common side effects are daytime drowsiness, hypotension, hallucinations and compulsive behaviour. We describe a patient who developed
Srinivasan Thyagarajan et al.
Neuroimmunomodulation, 20(2), 72-78 (2012-12-05)
Aging in female rats is associated with cessation of reproductive cycles, development of mammary cancer, and increased incidence of autoimmune diseases. Previously, we demonstrated an age-related decline in sympathetic noradrenergic (NA) innervation in the spleen and lymph nodes of female
Hannah M Schmidt et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 11, CD003546-CD003546 (2012-11-16)
Psychotropic drugs are associated with sexual dysfunction. Symptoms may concern penile erection, lubrication, orgasm, libido, retrograde ejaculation, sexual arousal, or overall sexual satisfaction. These are major aspects of tolerability and can highly affect patients' compliance. To determine the effects of
Rameshwar Singh et al.
Indian journal of experimental biology, 50(2), 101-109 (2012-06-08)
L-deprenyl is considered to protect against age-related cognitive deficits by improving long-term learning/memory in the aged brain. The CA1 and CA3 hippocampal areas are the sites at which initial learning and memory processes occur. Chronic deprenyl treatment significantly augmented the