Key Documents
SML0022
IMB-10
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(2-methylphenyl)-5-(3-phenyl-2-propen-1-ylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: ≥25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1N2C(=S)S\C(=C\C=C\c3ccccc3)C2=O
InChI
1S/C19H15NOS2/c1-14-8-5-6-12-16(14)20-18(21)17(23-19(20)22)13-7-11-15-9-3-2-4-10-15/h2-13H,1H3/b11-7+,17-13+
Klucz InChI
UYZLENPCNZVWQZ-QHMSGILQSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3