Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł 504,90 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-397-9
Beilstein/REAXYS Number:
1424749
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
504,90 zł
Cena katalogowa594,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
bp
146-148 °C/0.75 mmHg (lit.)
mp
75-77 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1=CC=COC1=O
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-6(8)5-3-2-4-11-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description produced by BASF, ≥98.0% (GC) | description - | description 97% |
| assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| bp 146-148 °C/0.75 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 86 °C (lit.) |
| mp 75-77 °C (lit.) | mp - | mp - | mp −70 °C (lit.) |
| form powder | form liquid | form solid | form liquid |
| functional group ester | functional group ester, ether | functional group carboxylic acid, ester | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?