Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15F3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1945, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(NC(CN(C)C(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)=O)C=CC(F)=C1F
InChI
1S/C18H15F3N2O4/c1-23(9-15(24)22-12-4-3-11(19)16(20)17(12)21)18(25)10-2-5-13-14(8-10)27-7-6-26-13/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
XITZPIXICJOKTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IMB-808 is a potent Liver X receptor α and β (LXRα/β) partial dual agonist that promotes expression of genes related to reverse cholesterol transport (including ABCA1 and ABCG1), and associated with cholesterol metabolism pathway in multiple cell lines (including ApoE). Also IMB-808 promotes cholesterol efflux from macrophages and reduced the accumulated lipids of foam cells.
potent Liver X receptor α and β (LXRα/β) partial dual agonist
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?