Merck
SMB01059
Sigma-Aldrich
Coatline B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(2R)-3-(3,4-dihydroksyfenylo)-1-(3-β-D-glukopiranozylo-2,4-dihydroksyfenylo)-2-hydroksy-1-propanon (ACI)
Wybierz wielkość
1 MG
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.41
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
452.41
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c(ccc2O)C(=O)[C@H](O)Cc3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)O)CO
Klucz InChI
LNVWGAALAQOWHF-IUOSPEFCSA-N
Opis ogólny
Coatline B, dihydroksychalkon, jest naturalnym produktem powszechnie występującym w roślinach takich jak Eysenhardtia polystachya i Cassia nomame. Służy jako wtórny metabolit tych roślin, szczycąc się właściwościami przeciwcukrzycowymi, przeciwbakteryjnymi i przeciwutleniającymi. Dzięki unikalnym właściwościom, takim jak fotoluminescencja, Coatline B ma znaczenie w różnych obszarach badawczych, w tym w rozwoju biomarkerów i biosensorów, bibliotekach przesiewowych związków, profilowaniu metabolitów oraz badaniach fitochemicznych i biochemicznych.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)