Merck
QBD10401
Sigma-Aldrich
NHS-dPEG®4-( m-dPEG®12)3-ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C108H206N6O52
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2420.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: branched
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NC(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)(COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)COCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C108H206N6O52/c1-123-25-28-131-41-44-139-55-58-145-67-70-151-79-82-157-91-94-160-88-85-154-76-73-148-64-61-142-52-49-136-38-33-128-22-14-110-101(116)9-18-163-97-108(113-104(119)12-17-126-31-36-134-47-48-135-37-32-127-21-13-109-100(115)5-4-6-107(122)166
Klucz InChI
VOPFWBJWEJMWRQ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
NHS-98694-(m-dPEG12)3-ester jest wysoce przydatny do modyfikacji białek i peptydów w celu zwiększenia objętości hydrodynamicznej i okresu półtrwania w surowicy oraz znacznego zmniejszenia immunogenności zmodyfikowanego peptydu lub białka. Te produkty dPEG® składają się z liniowego "ogona" z grupą reaktywną, rdzenia tris zapewniającego rozgałęzienie i zakończonych metoksy dPEG® gałęzi. Wszystkie te produkty dPEG® są hydrofilowymi, nieimmunogennymi związkami o pojedynczej masie cząsteczkowej. Grupa N-hydroksysukcynoimidowa(NHS) reaguje z wolnymi aminami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)