Merck
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Synonim(y):
(Z)-4-Dodecenal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
Numer FEMA:
4036
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
05.220
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥94%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; waxy; fruity
ciąg SMILES
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
Klucz InChI
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)