Merck
375624
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
technical grade, 80%
Wybierz wielkość
1 G
175,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
175,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤10% trans isomer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Klucz InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Opis ogólny
cis-4-Decenal został zidentyfikowany jako jeden z lotnych markerów biologicznych dla infekcji szarą pleśnią(Botrytis cinerea) w truskawkach.[1]
Zastosowanie
cis-4-Decenal jest odpowiedni do stosowania jako standardowy związek do badania uwalniania substancji zapachowych w modelowych układach hydrokoloidowych zawierających oryginalną lub regioselektywnie karboksylowaną celulozę przy różnych wartościach pH przy użyciu statycznej analizy chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej (SHS-GC).[2]
cis-4-decenal może być stosowany jako wzorzec do standaryzacji 9-decenalu metodą chromatografii gazowej. Może być stosowany do przygotowania cis-4-dekenolu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel pyridinium surfactants with unsaturated alkyl chains: aggregation behavior and interactions with methyl orange in aqueous solution.
Kuiper JM, et al.
Langmuir, 17(17), 5216-5224 (2001)
Lee SM, et al.
Sensors, 13(3), 2818-2829 (2013)
Thomas Vandendriessche et al.
Food microbiology, 32(2), 406-414 (2012-09-19)
Grey mold (Botrytis cinerea) is one of the major phytopathogens causing serious losses during strawberry postharvest and storage. B. cinerea-host interaction affect emissions of volatile compounds during infection resulting in a characteristic earthy, mushroom odor. Therefore, the objective of this
Helena A Soini et al.
Journal of chemical ecology, 33(1), 183-198 (2006-12-06)
Quantitative stir bar sorptive extraction methodology, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and element-specific atomic emission detection (AED) were utilized to analyze seasonal changes in volatile components of preen oil secretions in Junco hyemalis. Juncos were held in long days