Merck
1510903
USP
Związek pokrewny peryndoprylu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Perindoprilat, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28N2O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.41 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
perindopril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H]2[C@H](C[C@H]1C(=O)O)CCCC2)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC)C(=O)O)C
InChI
1S/C17H28N2O5/c1-3-6-12(16(21)22)18-10(2)15(20)19-13-8-5-4-7-11(13)9-14(19)17(23)24/h10-14,18H,3-9H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
ODAIHABQVKJNIY-PEDHHIEDSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Perindopril Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Perindopril Erbumine
  • Perindopril Erbumine Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny peryndoprylu B
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)