Kluczowe dokumenty
SMB00566
Sigma-Aldrich
Thielavin B
≥95% (LC/MS-UV)
Wybierz wielkość
1 MG
3170,00 zł
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H34O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-UV)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=C(OC)C(C)=C(OC(C2=C(O)C(C)=C(O)C=C2C)=O)C(C)=C1C)OC3=C(C)C(C)=C(C(O)=O)C(OC)=C3C
InChI
1S/C31H34O10/c1-12-11-20(32)17(6)24(33)21(12)30(36)40-26-16(5)14(3)23(28(39-10)19(26)8)31(37)41-25-15(4)13(2)22(29(34)35)27(38-9)18(25)7/h11,32-33H,1-10H3,(H,34,35)
Klucz InChI
UULGWGARYDGVBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of indoleamine 2,3-dioxygenase by thielavin derivatives from a soil fungus, Coniochaeta sp. 10F058.
Jun-Pil Jang et al.
The Journal of antibiotics, 67(4), 331-333 (2013-12-12)
Sloan Ayers et al.
Tetrahedron letters, 52(44), 5733-5735 (2012-05-09)
As part of our ongoing investigation of filamentous fungi for anticancer leads, an active fungal extract was identified from the Mycosynthetix library (MSX 55526; from the Order Sordariales). Bioactivity-directed fractionation yielded the known ergosterol peroxide (2) and 5α,8α-epidioxyergosta-6,9(11),22-trien-3β-ol(3), and a