Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H40N5O11F3
Masa cząsteczkowa:
811.76
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP1(834)
Biochem/physiol Actions
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?