Dokumenty
650275
Sigma-Aldrich
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
Synonim(y):
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Postać
lyophilized solid
aktywność właściwa
≥2.5 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
rozpuszczalność
HCl: 2 mM
aqueous buffer, pH 2.5: soluble
obecność zanieczyszczeń
Chymotrypsin, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Native trypsin from human pancreas. Serine protease that specifically hydrolyzes amides, peptides, and proteins at the C-terminus side of arginine and lysine residues.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-benzyl-L-arginine-pNA per min at 25°C, 200 mM Tris-HCl, pH 7.8, 20 mM CaCl₂.
Postać fizyczna
Salt-free.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from tissue that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Merck Index13, 9865.
Travis, J., and Roberts, R.C. 1969. Biochemistry 8, 2884.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
when assayed against N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (573462)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1