Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
Informacje o tej pozycji
574,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -6 to -8°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)/C=C/C(O)=O.CC(C)=CCCN(CC1)CCC1NC([C@](C2CCCC2)(O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C24H36N2O2.C4H4O4/c1-19(2)9-8-16-26-17-14-22(15-18-26)25-23(27)24(28,21-12-6-7-13-21)20-10-4-3-5-11-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,9-11,21-22,28H,6-8,12-18H2,1-2H3,(H,25,27);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t24-;/m0./s1
InChI key
HUCQUCITPHOUAC-DSSYAJFBSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description solid | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?