Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 844,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
844,00 zł
Nazwa produktu
Iturin A from Bacillus subtilis, ≥95% (HPLC)
biological source
Bacillus subtilis
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
white to yellow
solubility
ethanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description recombinant, expressed in rice, Iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE) | description heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98% | description recombinant, expressed in rice, Partially iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (biuret) | assay ≥98% | assay ≥70% protein basis (Bradford), ≥90% (SDS-PAGE) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble (40 mg/ml) | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?