Key Documents
RECOMT
Thrombin CleanCleave™ Kit
Synonim(y):
Thrombin Cleavage Kit
About This Item
Polecane produkty
Postać
suspension
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
37 kDa
metody
protein purification: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Fast, efficient cleavage in as little as 2 hours
- Thrombin is covalently bound to agarose for easy removal.
- The robust cleavage reaction is effective at temperatures from 4 °C to 37 °C and over a wide range of pH and ionic strengths.
- Cleave tags even in the presence of 0.1% Triton™, 1 M urea or 5 mM EDTA
- Thrombin-agarose is reusable.
Ilość
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- Thrombin Cleavage Buffer, 10× 10 mL
produkt powiązany
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
Protokoły
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.