Merck
SMB00285
Sigma-Aldrich
Glucose-Udp-Fluorescein Conjugate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Glucose-UDP-Fluorescein Conjugate, Glucose-Uridine Diphosphate, Glucose-Uridine Diphosphate-(PEG)6-Fluorescein Conjugate, UDP-Glc-(PEG)6-Fluorescein Conjugate
Wybierz wielkość
100 μG
2530,00 zł
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.28
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
białko sprzężone
fluorescein conjugate
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
orange-brown, solid
fluorescencja
λex 490 nm; λem 514 nm
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(OP([O-])(OC[C@H]2O[C@@H](N(C=C3/C=C/CNC(C4=CC=C(C([O-])=O)C(C(C5=C(O6)C=C(O)C=C5)=C7C6=CC(C=C7)=O)=C4)=O)C(NC3=O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O)=O)([O-])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C39H39N3O23P2.3C6H15N/c43-14-26-29(46)31(48)33(50)38(63-26)64-67(58,59)65-66(56,57)60-15-27-30(47)32(49)36(62-27)42-13-17(35(52)41-39(42)55)2-1-9-40-34(51)16-3-6-20(37(53)54)23(10-16)28-21-7-4-18(44)11-24(21)61-25-12-19(45)5-8-22(25)28;3*1-4-7(5-2)6-3/h1-8,10-13,26-27,29-33,36,38,43-44,46-50H,9,14-15H2,(H,40,51)(H,53,54)(H,56,57)(H,58,59)(H,41,52,55);3*4-6H2,1-3H3/b2-1+;;;/t26?,27-,29-,30-,31-,32-,33?,36-,38+;;;/m1.../s1
Klucz InChI
ZANXKXSOYBZRQT-VBPZYQLFSA-N
Działania biochem./fizjol.
Glucose-UDP, or UDP-Glucose, is a nucleotide sugar that plays a key role in carbohydrate metabolism. UDP-Glucose is a precursor to glycogen and a key substrate for glycosyltransferases, such as Toxins A and B from Clostridium difficile. Fluorescent analogs of UDP-Glucose can be used for studying glucosyltransferases and clostridial toxins. This fluorescein UDP-Glucose derivative has spectral properties identical to those of FITC conjugates. Compared to SMB00284, this UDP-Glucose derivative has a much shorter spacer between the fluorophore and UDP moiety.
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philippe Jean et al.
Nature communications, 11(1), 3208-3208 (2020-06-27)
Inner hair cells (IHCs) are the primary receptors for hearing. They are housed in the cochlea and convey sound information to the brain via synapses with the auditory nerve. IHCs have been thought to be electrically and metabolically independent from