Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
148,00 zł
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphoglucose disodium salt hydrate from Saccharomyces cerevisiae, ≥98%
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na.H2O/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
InChI key
SRHFBUUOPANXBG-WSIJJEQHSA-L
General description
Application
- for the PpIRX10 enzyme activity from Arabidopsis thaliana
- in radiometric assay of glycosyltransferases (GTs)
- in uridine diphosphate glucose (UDP-Glc) 4-epimerase assay in Arabidopsis thaliana samples
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source synthetic (organic) | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bovine milk, rabbit muscle, yeast |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥98% | assay ≥97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?