Merck
SMB00252
Sigma-Aldrich
Osmanthuside H
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C19H28O11/c20-8-19(26)9-29-18(16(19)25)28-7-12-13(22)14(23)15(24)17(30-12)27-6-5-10-1-3-11(21)4-2-10/h1-4,12-18,20-26H,5-9H2/t12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-/m1/s1
Klucz InChI
IVRQZYXJBVMHCW-OTCFHACESA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzenia roślinnego.
Osmanthuside H to składnik chemiczny wyizolowany z kory łodygi Fraxinus paxiana.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Sugiyama et al.
Phytochemistry, 32(6), 1553-1555 (1993-04-01)
Three new phenylethanoid glycosides, 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-beta-D-apiosyl-(1----6)-beta-D-glucopy ranoside(osmanthuside H), 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl 5-O-trans-p-coumaroyl-beta-D-apiosyl(1----6)-beta-D-gluc+ ++ opy ranoside (osmanthuside I) and 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl 5-O-trans-feruloyl-beta-D-apiosyl-(1----6)-beta-D-glucopy r ano side (osmanthuside J), were isolated from the bark of Osmanthus asiaticus. The structures were elucidated on the basis of spectroscopic evidence.
Phenolic compounds and their anti-oxidative properties and protein kinase inhibition from the Chinese mangrove plant Laguncularia racemosa.
Cui S, et al.
Phytochemistry, 71(4), 435-442 (2010)
Zhi-jing Ma et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(16), 1990-1993 (2008-12-18)
To investigate the chemical constituents of Fraxinus paxiana. The chemical constituents were isolated and purified by chromatographic techniques and the structures of the compounds were identified with or by spectroscopic methods. Fifteen compounds were obtained from the methanol extract of