Merck
SMB00117
Sigma-Aldrich
Vernodalol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(=C)[C@H]1[C@H](O)[C@H]2C(=C)C(=O)OC[C@]2(C[C@@H]1OC(=O)C(=C)CO)C=C
InChI
1S/C20H24O8/c1-6-20-7-13(28-17(23)10(2)8-21)14(11(3)18(24)26-5)16(22)15(20)12(4)19(25)27-9-20/h6,13-16,21-22H,1-4,7-9H2,5H3/t13-,14+,15+,16-,20+/m0/s1
Klucz InChI
FZALQGCQQJLGKE-BBNZOYGDSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenjun Wu et al.
Molecular carcinogenesis, 56(10), 2190-2199 (2017-05-04)
Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent anti-tumor agent that triggers apoptosis in cells from multiple types of carcinoma but not in normal cells. However, diverse mechanisms are associated with insensitivity to TRAIL in various cancers. TRAIL