SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
334.41
rozpuszczalność
water: slightly soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3