Merck
SMB00201
5-O-Methylnaringenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
7,4′-Dihydroxy-5-methoxyflavanone, Naringenin 5-O-methyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)cc2O[C@@H](CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-14-6-11(18)7-15-16(14)12(19)8-13(21-15)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-7,13,17-18H,8H2,1H3/t13-/m0/s1
InChI key
CWZLMWSCLBFCBY-ZDUSSCGKSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)